Läs mer
Tetrametylcyklobutan-1,3-dion, 99 %
Produktkod. 11497757
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497757 250 g 250g
11477757 10 g 10g
11487757 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16297.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 933-52-8 | C8H12O2 | 140,182 g/mol
Tetrametyl-1,3-cyklobutandion används som kemikalie för biovetenskaplig forskning. Det används också för att göra andra kemikalier, såväl som en kemisk och organisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetrametyl-1,3-cyklobutandion används som kemikalie för biovetenskaplig forskning. Det används också för att göra andra kemikalier, såväl som en kemisk och organisk mellanprodukt.
Löslighet Det är lösligt
i kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 933-52-8
Molekylformel C8H12O2
Molekylvikt (g/mol) 140.182
MDL-nummer MFCD00001331
InChI-nyckel RGCDVHNITQEYPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethyl-1,3-cyclobutanedione, tetramethylcyclobutane-1,3-dione, 1,3-cyclobutanedione, 2,2,4,4-tetramethyl, tetramethylcyclobuta-1,3-dione, 2,2,4,4-tetramethyl-1,3-cyclobutanedione, unii-rt4aq22ks4, 1,1,3,3-tetramethylcyclobutanedione, 2,2,4,4-tetramethylcyclobutanedione, dimethyl ketene dimer, rt4aq22ks4
PubChem CID 13617
IUPAC-namn 2,2,4,4-tetrametylcyklobutan-1,3-dion
LEDER CC1(C(=O)C(C1=O)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylcyclobutane-1,3-dione
Smältpunkt 112 °C till 115 °C
Kokpunkt 120 °C till 122 °C (150 mmHg)
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Det är lösligt i kloroform.
Formel vikt 140.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.