Läs mer
Tetrametylcyklopentadien, blandade isomerer, teknik. 85 %
Produktkod. p-7050542
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318887 1 g 1g
11328887 5 g 5g
11308887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11318887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038577.03
CAS: 4249-10-9 | C9H14 | 122,21 g/mol
Tetrametylcyklopentadien används i farmaceutiska intermediärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4249-10-9
Molekylformel C9H14
Molekylvikt (g/mol) 122.21
MDL-nummer MFCD00145385
InChI-nyckel VNPQQEYMXYCAEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-tetramethylcyclopentadiene, tetramethylcyclopentadiene, 1,2,3,4-tetramethyl-1,3-cyclopentadiene, tetramethyl cyclopentadiene, tetramethylcyclopentadiene, mixed isomers, pubchem15072, acmc-1an6q, 1,3-cyclopentadiene, tetramethyl, 2,3,4,5-tetramethylcyclopenta-2,4-diene
PubChem CID 138163
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrametylcyklopenta-1,3-dien
LEDER CC1=C(C(=C(C1)C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylcyclopentadiene
Namnnotering Mixed isomers
Färg Färglös
Densitet 0.808 g/mL
Kokpunkt 55°C to 59°C (13 mmHg)
Flampunkt 42°C (108°F)
Brytningsindex 1.472
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3295
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Not miscible mix with mater.
Formel vikt 122.21
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.