Läs mer
Tetramethyldisilazane, 97%
Produktkod. 11466837
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466837 10 g 10g
11476837 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14304.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15933-59-2 | C4H13NSi2 | 131.325 g/mol
Tetrametyldisilazan används som ett gaskromatografiskt derivatiseringsreagens. Vidare reagerar den med fenol för att framställa dimetylfenoxisilan. Dessutom används den inom elektronik-, polymer- och läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetrametyldisilazan används som ett gaskromatografiskt derivatiseringsreagens. Vidare reagerar den med fenol för att framställa dimetylfenoxisilan. Dessutom används den inom elektronik-, polymer- och läkemedelsindustrin.
Löslighet Blandbar med
vanliga organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15933-59-2
Molekylformel C4H13NSi2
Molekylvikt (g/mol) 131.325
MDL-nummer MFCD00025626
InChI-nyckel GJWAPAVRQYYSTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,3,3-tetramethyldisilazane, bis dimethylsilyl amine, tetramethyldisilazane, tetramethyl disilazane, tmds, silanamine, n-dimethylsilyl-1,1-dimethyl, disilazane, 1,1,3,3-tetramethyl, c4h15nsi2, n-dimethylsilyl-1,1-dimethylsilylamine, 1,3,3-tetramethyldisilazane
PubChem CID 6327317
IUPAC-namn [(dimetyl-$1^{3}-silanyl)amino]-dimetylkisel
LEDER C[Si](C)N[Si](C)C
Specifikationer
Kokpunkt 99°C to 100°C
Kemiskt namn eller material Tetramethyldisilazane
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 741869
Flampunkt −3°C (26°F)
Löslighetsinformation Miscible with common organic solvents.
Formel vikt 133.34
Procent renhet 97%
Odör Ammonia-like
Brytningsindex 1.4055
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.768
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetramethyldisilazane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethyldisilazane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.