Läs mer
Tetramethyldisilazane, 97%
Produktkod. 11476837
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet unitSize
11476837 50 g 50g
11466837 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11476837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14304.18
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 15933-59-2 | C4H13NSi2 | 131.325 g/mol
Tetrametyldisilazan används som ett gaskromatografiskt derivatiseringsreagens. Vidare reagerar den med fenol för att framställa dimetylfenoxisilan. Dessutom används den inom elektronik-, polymer- och läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetrametyldisilazan används som ett gaskromatografiskt derivatiseringsreagens. Vidare reagerar den med fenol för att framställa dimetylfenoxisilan. Dessutom används den inom elektronik-, polymer- och läkemedelsindustrin.
Löslighet Blandbar med
vanliga organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 15933-59-2
Molekylformel C4H13NSi2
Molekylvikt (g/mol) 131.325
MDL-nummer MFCD00025626
InChI-nyckel GJWAPAVRQYYSTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,3,3-tetramethyldisilazane, bis dimethylsilyl amine, tetramethyldisilazane, tetramethyl disilazane, tmds, silanamine, n-dimethylsilyl-1,1-dimethyl, disilazane, 1,1,3,3-tetramethyl, c4h15nsi2, n-dimethylsilyl-1,1-dimethylsilylamine, 1,3,3-tetramethyldisilazane
PubChem CID 6327317
IUPAC-namn [(dimetyl-$1^{3}-silanyl)amino]-dimetylkisel
LEDER C[Si](C)N[Si](C)C
Especificaciones
Kokpunkt 99°C to 100°C
Kemiskt namn eller material Tetramethyldisilazane
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 741869
Flampunkt −3°C (26°F)
Löslighetsinformation Miscible with common organic solvents.
Formel vikt 133.34
Procent renhet 97%
Odör Ammonia-like
Brytningsindex 1.4055
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.768
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.