Läs mer
Tetramethylene-d8 Sulfone, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfolan-d8 |
| CAS | 51219-88-6 |
| Molekylformel | C4 D8 O2 S |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Tetramethylene-sulfone-d8, Octadeuteriothiolane 1,1-dioxide |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S(=O)(=O)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriothiolane 1,1-dioxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.22 |
| Formel vikt | 128.0747 g/mol |
| Visa mer |