Läs mer
Tetramethylene glutarimide, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10541491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10541491 25 g Glass bottle 25g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10541491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 255100250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylene glutarimide
Namnnotering 99%
CAS 1075-89-4
Smältpunkt 153.0°C to 155.0°C
Färg White
Tändningsrester 0.1% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H13NO2
MDL-nummer MFCD00023871
Kvantitet 25 g
Synonym 3,3-tetramethyleneglutarimide, 8-azaspiro 4.5 decane-7,9-dione, azaspirodecanedione, 1,1-cyclopentanediacetimide, 8-aza-spiro 4.5 decane-7,9-dione, buspirone impurity k, dsstox_cid_31405, dsstox_rid_97291, dsstox_gsid_57616
InChI-nyckel YRTHJMQKDCXPAY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCC2(C1)CC(=O)NC(=O)C2
IUPAC-namn 8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
Molekylvikt (g/mol) 167.21
PubChem CID 136843
Formel vikt 167.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetramethylene glutarimide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare