Läs mer
Tetrametylensulfon, 99+%
Produktkod. 10225000 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10225000 250 mL Glasflaska 250ml
10627943 1 L Glasflaska 1 L
11914561 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15129183 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10225000 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138432500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 126-33-0 | C4H8O2S | 120,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126-33-0
Molekylformel C4H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 120.17
MDL-nummer MFCD00005484
InChI-nyckel HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
PubChem CID 31347
ChEBI CHEBI:74794
IUPAC-namn tiolan 1,1-dioxid
LEDER O=S1(=O)CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylene sulfone
Smältpunkt 27.4°C to 27.8°C
Färg Gult
Densitet 1.2600g/mL, 1.26
Kokpunkt 285.0°C
Flampunkt 165°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4820 to 1.4850
Kvantitet 250 mL
Beilstein 17,I,5
Fieser 01,1144; 02,402; 05,651; 13,256
Merck Index 15,9085
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted mineral acids, soluble in acetone, benzene and toluene, freely soluble in alcohol
Viskositet 10.34 mPa.s (30°C)
Formel vikt 120.17
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetramethylene sulfone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.