Läs mer
Tetramethylene Sulfone, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11974914 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11974914 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 11974914 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3877
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Tetramethylene sulfone126-33-01000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylene sulfone
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 126-33-0, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C4H8O2S
MDL-nummer MFCD00005484
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER O=S1(=O)CCCC1
IUPAC-namn 1λ6-thiolane-1,1-dione
Lösningsmedel eller matris Methanol-P and T
Molekylvikt (g/mol) 120.17
PubChem CID 31347
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:74794
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetramethylene sulfone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Product intended for laboratory use only