Läs mer
Tetramethylethylene, 97%
Produktkod. 11494624
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494624 25 g 25g
11484624 5 g 5g
11404634 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494624 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13201.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 563-79-1 | C6H12 | 84.162 g/mol
Tetrametyletylen är en farmaceutisk mellanprodukt. Ozonolys i ren tetrametylenetylen ger tetrametylenetylenepoxid som produkt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tetrametyletylen är en farmaceutisk mellanprodukt. Ozonolys i ren tetrametylenetylen ger tetrametylenetylenepoxid som produkt.
Löslighet Lösligt i vatten (0,071
g/L)
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel. Luftkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 563-79-1
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.162
MDL-nummer MFCD00008897
InChI-nyckel WGLLSSPDPJPLOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-2-butene, tetramethylethylene, 2-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene-2, 1,1,2,2-tetramethylethylene, tetramethylethene, 2,3-dimethyl-but-2-ene, ch3 2c=c ch3 2, 2-butene,3-dimethyl, acmc-1akps
PubChem CID 11250
IUPAC-namn 2,3-dimetylbut-2-en
LEDER CC(=C(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylethylene
Smältpunkt -75°C
Densitet 0.705
Kokpunkt 72°C to 73°C
Flampunkt −17°C (1°F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.412
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1361357
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water (0.071g/L)
Formel vikt 84.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.