Läs mer
Tetrametylgermanium, 98 %
Produktkod. 11498756
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498756 25 g 25g
11488756 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11498756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16931.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 865-52-1 | C4H12Ge | 132,77 g/mol
Används som en kemisk ångavsättning (CVD) prekursor till tunna filmer av germaniumoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som en kemisk ångavsättning (CVD) prekursor till tunna filmer av germaniumoxid.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och förvara svalt, torrt på väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 865-52-1
Molekylformel C4H12Ge
Molekylvikt (g/mol) 132.77
MDL-nummer MFCD00014843
InChI-nyckel ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylgermanium, germanium, tetramethyl, germane, tetramethyl, tetramethyl germane, tetramethyl germanium, acmc-1bk8h, germanium tetramethyl, ch3 4ge, 4-04-00-04282 beilstein handbook reference
PubChem CID 70079
IUPAC-namn tetrametylgerman
LEDER C[Ge](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylgermanium
Smältpunkt -88 °C
Densitet 0.975
Kokpunkt 42 °C till 44 °C
Flampunkt −37 °C (−35 °F)
Brytningsindex 1.389
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 132.73
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.