Läs mer
Tetramethylol Acetylenediurea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N4O6/c13-1-9-5-6(11(3-15)7(9)17)12(4-16)8(18)10(5)2-14/h5-6,13-16H,1-4H2 |
| Formel vikt | 262.0913 |