Läs mer
Tetrametylfosfoniumbromid, TRC
Produktkod. 30450042
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30450042 50 mg
1 options
Produktkod. 30450042 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT89028050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylphosphonium Bromide
CAS 4519-28-2
Molekylformel C4 H12 P . Br
Kvantitet 50 mg
Synonym Phosphonium','tetramethyl-','bromide (8CI','9CI), Tetramethylphosphonium bromide (7CI), NSC 617067
InChI formel InChI=1S/C4H12P.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].C[P+](C)(C)C
IUPAC-namn tetrametylfosfanium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 171.016
Formel vikt 169.986