Läs mer
Tetrametylpyrazin, TRC
Produktkod. 30454539
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30454539 10 g
1 options
Produktkod. 30454539 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT30464510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
CAS 1124-11-4
Molekylformel C8 H12 N2
Kvantitet 10 g
Synonym Pyrazine','2,3,5,6-tetramethyl-, Pyrazine','tetramethyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine, BS factor, Chuanxingzine, Ligustrazin, Ligustrazine, NSC 36080, NSC 46451, Tetramethylpyrazine, Tetrapyrazine
InChI formel InChI=1S/C8H12N2/c1-5-6(2)10-8(4)7(3)9-5/h1-4H3
LEDER Cc1nc(C)c(C)nc1C
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetrametylpyrazin
Molekylvikt (g/mol) 136.19
Formel vikt 136.1