Läs mer
Invitrogen™ Tetrametylrhodamin Kadaverin, 5-(och-6)-(( N- (5-aminopentyl)amino)karbonyl)tetrametylrodamin, blandade isomerer
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Beskrivning
Den primära alifatiska aminen av tetrametylrhodamin-kadaverin kan reversibelt kopplas till aldehyder och ketoner för att bilda en Schiff-bas - som kan reduceras till ett genererande stabilt aminderivat med natriumborhydrid (NaBH 4 ) eller natriumcyanoborhydrid (NaCNH 3 ). Karboxylsyror från proteiner och andra vattenlösliga biopolymerer kan kopplas till denna molekyl i vattenlösning med vattenlösliga karbodiimider såsom EDAC (E2247). Detta material består av 5- och 6-isomeren. Se strukturen för ytterligare detaljer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 mg |
| Produkttyp | Tetrametylrhodamin kadaverin |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Karboxylsyra, keton, aldehyd |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Amine, Cadaverine |
| Etikett eller färgämne | TMR (Tetrametylrhodamin) |
| Etiketttyp | Klassiska färgämnen |