Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tetrametylrhodaminmetylesterperklorat
Produktkod. 16564424 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
16564424 25 mg
1 options
Produktkod. 16564424 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 464560250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 115532-50-8 | C25H25ClN2O7 | 500.93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylrhodamine methyl ester perchlorate
CAS 115532-50-8
Molekylformel C25H25ClN2O7
Kvantitet 25 mg
InChI-nyckel PFYWPQMAWCYNGW-UHFFFAOYSA-M
LEDER [O-][Cl](=O)(=O)=O.COC(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(C=C2OC2=CC(=CC=C12)N(C)C)=[N+](C)C
IUPAC-namn 6-(dimetylamino)-9-[2-(metoxikarbonyl)fenyl]-N,N-dimetyl-3H-xanten-3-iminiumperklorat
Molekylvikt (g/mol) 500.93
Formel vikt 500.93
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.