Läs mer
Tetrametylsilan, 99,9+%, NMR-kvalitet
Produktkod. 10615192 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10615192 25 g Glasflaska 25g
10553301 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10615192 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138470250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.28 SEK
    498.65 SEK / 25g
    Save 56.63 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-76-3
Molekylformel C4H12Si
Molekylvikt (g/mol) 88.23
MDL-nummer MFCD00008274
InChI-nyckel CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
IUPAC-namn tetrametylsilan
LEDER C[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylsilane
Namnnotering 99.9+%
Smältpunkt -99,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.6400g/mL, 0.64
Kokpunkt 26,0 °C till 28,0 °C
Flampunkt −27 °C
Analysprocentintervall 99,9 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Si(CH3)4
Brytningsindex 1.3585
Kvantitet 25 g
Beilstein 04, 625
Merck Index 15, 9377
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,02 g/L (25 °C). Andra lösligheter: lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedelen
Formel vikt 88.22
Procent renhet 99.9+%
Fysisk form Volatile Liquid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.