Läs mer
Tetrametylsilan, 99,9 %
Produktkod. 11494524
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494524 100 g 100g
11484524 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494524 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13148.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-03-2027
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88,23 g/mol
Tetrametylsilan används som byggsten i organometallisk kemi. Det fungerar som en biprodukt vid produktion av metylklorsilaner. Den fungerar också som en prekursor till kiseldioxid eller kiselkarbid. Den används som intern referensstandard för kalibrering av kemisk sikt för 1 , 13 och 29 NMR-spektroskopi. Dessutom används det som flygbränsle.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tetrametylsilan används som byggsten i organometallisk kemi. Det fungerar som en biprodukt vid produktion av metylklorsilaner. Den fungerar också som en prekursor till kiseldioxid eller kiselkarbid. Den används som intern referensstandard för kalibrering av kemisk sikt för 1 , 13 och 29 NMR-spektroskopi. Dessutom används det som flygbränsle.
Löslighet Blandbar
med vatten, etanol, eter och de flesta organiska lösningsmedel. Oblandbar med kall svavelsyra.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Oförenlig med starka syror, starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-76-3
Molekylformel C4H12Si
Molekylvikt (g/mol) 88.23
MDL-nummer MFCD00008274
InChI-nyckel CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
IUPAC-namn tetrametylsilan
LEDER C[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 26 °C till 27 °C
Kemiskt namn eller material Tetramethylsilane
Smältpunkt -100 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2749
Beilstein 1696908
Flampunkt −27 °C (−16 °F)
Merck Index 14,9229
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, etanol, eter och de flesta organiska lösningsmedel. Omblandbar med kall svavelsyra.
Formel vikt 88.23
Procent renhet 99.9%
Odör Mild
Brytningsindex 1.359
Densitet 0.646
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.