Läs mer
Tetrametylsilan, 99 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10205004 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10205004 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10205004 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427331000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylsilane
CAS 75-76-3
Smältpunkt -99 °C
Färg Färglös
Densitet 0.6400g/mL, 0.64
Kokpunkt 26 °C till 28 °C
Flampunkt -27 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C4H12Si
Linjär formel Si(CH3)4
Brytningsindex 1.3585
MDL-nummer MFCD00008274
Kvantitet 100 mL
Merck Index 15, 9377
Synonym silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,02 g/L (25 °C). Andra lösligheter: lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedelen
InChI-nyckel CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(C)C
IUPAC-namn tetrametylsilan
Molekylvikt (g/mol) 88.23
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
Formel vikt 88.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.