Läs mer
Tetrametylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10308953 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
Produktkod. 10308953
Brand: Thermo Scientific Acros 268860025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-76-3
Molekylformel C4H12Si
Molekylvikt (g/mol) 88.23
MDL-nummer MFCD00008274
InChI-nyckel CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
IUPAC-namn tetrametylsilan
LEDER C[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylsilane
Namnnotering 99%
Smältpunkt -99.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.6400g/mL, 0.64
Kokpunkt 26.0°C to 28.0°C
Flampunkt −27°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Si(CH3)4
Brytningsindex 1.3585
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 04, 625
Merck Index 15, 9377
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vikt 88.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.