Läs mer
Tetrametylsilan, ACS-reagens, NMR-klass
Produktkod. 11926161 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11926161 100 g Glasflaska 100g
11917303 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11926161 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445901000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-76-3
Molekylformel C4H12Si
Molekylvikt (g/mol) 88.23
MDL-nummer MFCD00008274
InChI-nyckel CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
IUPAC-namn tetrametylsilan
LEDER C[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylsilane
Smältpunkt -99 °C
Färg Färglös
Densitet 0.6400g/mL, 0.64
Kokpunkt 26 °C till 28 °C
Flampunkt -27 °C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Si(CH3)4
Brytningsindex 1.3585
Kvantitet 100 g
Merck Index 15,9377
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,02 g/L (25 °C). Andra lösligheter: lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedelen
Formel vikt 88.22
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.