Läs mer
Tetramethylsilane-d12, CDN
Produktkod. 30321230
Change view
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30321230 0.5 g 0.5g
30309281 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321230 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND04850.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylsilane-D12
CAS 18145-38-5
Molekylformel C4D12Si
Kvantitet 0.5 g
Synonym Tetra(methyl-d3)silane, Tetrakis(trideuteromethyl)silane, Tetramethylsilane-d12
InChI formel InChI=1 S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])[Si](C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn tetrakis(methyl-d3)silane
Molekylvikt (g/mol) 100.3
Formel vikt 100.15 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity