Läs mer
Tetrametylsilan-d12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetramethylsilane-D12 |
| CAS | 18145-38-5 |
| Molekylformel | C4D12Si |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Tetra(methyl-d3)silane, Tetrakis(trideuteromethyl)silane, Tetramethylsilane-d12 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])[Si](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | tetrakis(metyl-d3)silan |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.3 |
| Formel vikt | 100.15 |