Läs mer
Tetramethylsilane, for the calibration of NMR spectra for NMR spectroscopy, MagniSolv™, MilliporeSigma™
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Tetramethylsilane |
| Fysisk form | Liquid |
| Odör | Characteristic |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Ångtryck | 750 hPa at 20°C (68°F) |
| Kvantitet | 100 mL |
| CAS | 75-76-3 |
| Molekylformel | C4H12Si |
| MDL-nummer | MFCD00008274 |
| Synonym | silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?