Läs mer
Tetrametyltioure, TRC
Produktkod. 30455818
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30455818 10 g
1 options
Produktkod. 30455818 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT88970510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylthiourea
CAS 2782-91-4
Molekylformel C5H12N2S
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H12N2S/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3
LEDER CN(C)C(=S)N(C)C
IUPAC-namn 1,1,3,3-tetrametyltiourea
Molekylvikt (g/mol) 132.23
Formel vikt 132.0721