missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tetrametyltiuramdisulfid 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-199009 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
5 g, Glasflaska, 5g
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10113380

Brand: Thermo Scientific Acros 138480050

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 137-26-8 | C6H12N2S4 | 240.416 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 137-26-8
Molekylformel C6H12N2S4
Molekylvikt (g/mol) 240.416
MDL-nummer MFCD00008325
InChI-nyckel KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiram, tetramethylthiuram disulfide, thiuram, tmtd, pomarsol, thirame, arasan, fernasan, nobecutan, rezifilm
PubChem CID 5455
ChEBI CHEBI:9495
IUPAC-namn dimetylkarbamotioylsulfanyl N,N-dimetylkarbamoditioat
LEDER CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tetramethylthiuram disulfide
Namnnotering 97%
Smältpunkt >142°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)2NCS2]2
Kvantitet 5 g
Beilstein 04, 76
Merck Index 15, 9525
Formel vikt 240.41
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre

Certifikat

Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.

5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
PartinummerA0451351 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum17/05/2025 Produktkod138480010, 138485000, 138480050
PartinummerA0462101 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum17/05/2025 Produktkod138480010, 138485000, 138480050
PartinummerA0462101 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum23/04/2024 Produktkod138480010, 138485000, 138480050
PartinummerA0451351 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum18/03/2024 Produktkod138480010, 138485000, 138480050
PartinummerA0456262 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum21/09/2023 Produktkod138480010, 138485000, 138480050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetramethylthiuram disulfide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel
Tetrametyltiuramdisulfid 97 %, Thermo Scientific Chemicals >

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.