Läs mer
Tetrametyltiuramdisulfid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10113380 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10113380 5 g Glasflaska 5g
10563301 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10113380 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138480050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 137-26-8 | C6H12N2S4 | 240.416 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137-26-8
Molekylformel C6H12N2S4
Molekylvikt (g/mol) 240.416
MDL-nummer MFCD00008325
InChI-nyckel KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiram, tetramethylthiuram disulfide, thiuram, tmtd, pomarsol, thirame, arasan, fernasan, nobecutan, rezifilm
PubChem CID 5455
ChEBI CHEBI:9495
IUPAC-namn dimetylkarbamotioylsulfanyl N,N-dimetylkarbamoditioat
LEDER CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylthiuram disulfide
Namnnotering 97%
Smältpunkt >142°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)2NCS2]2
Kvantitet 5 g
Beilstein 04, 76
Merck Index 15, 9525
Formel vikt 240.41
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetramethylthiuram disulfide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.