Läs mer
Tetrametyltiurammonosulfid, 97 %
Produktkod. 11423487
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423487 25 g 25g
11433487 100 g 100g
11443487 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17259.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 97-74-5 | C6H12N2S3 | 208,356 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-74-5
Molekylformel C6H12N2S3
Molekylvikt (g/mol) 208.356
MDL-nummer MFCD00014870
InChI-nyckel REQPQFUJGGOFQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylthiuram monosulfide, bis dimethylthiocarbamoyl sulfide, monothiuram, unads, mono-thiurad, tmtm, thiuram mm, aceto tmtm, cyuram ms, ekagom tm
PubChem CID 7347
IUPAC-namn dimetylkarbamotioyl N,N-dimetylkarbamoditioat
LEDER CN(C)C(=S)SC(=S)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylthiuram monosulfide
Smältpunkt 106°C to 110°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1775650
Formel vikt 208.37
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.