Läs mer
Tetramethyltin, 98%
Produktkod. 11344839
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344839 10 g 10g
11354839 2 g 2g
11334839 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344839 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 071145.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 594-27-4 | C4H12Sn | 178.85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 594-27-4
Molekylformel C4H12Sn
Molekylvikt (g/mol) 178.85
MDL-nummer MFCD00008278
InChI-nyckel VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethyltin, stannane, tetramethyl, tetramethyl tin, tin, tetramethyl, tetramethylcin, snme4, ch3 4sn, tetramethylcin czech, tin tetramethyl, unii-8v4xu9dpbk
PubChem CID 11661
ChEBI CHEBI:30420
IUPAC-namn tetrametylstannan
LEDER C[Sn](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethyltin
Smältpunkt -54°C
Densitet 1.291 g/mL
Kokpunkt 74°C to 75°C
Flampunkt −12°C (9°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.441
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3384
Löslighetsinformation Insoluble in water; Soluble in organic solvents
Formel vikt 178.83
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.