missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tetramethyltin, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 594-27-4 |
| Smältpunkt | -54°C |
| Densitet | 1.29 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 74°C to 75°C/1013 hPa |
| Molekylformel | Sn(CH3)4 |
| MDL-nummer | MFCD00008278 |
| Kvantitet | 10 mL |
| Synonym | Tetramethyltin, Tetramethylstannane, Tin tetramethyl, Tetramethyltin |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.85 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?