Läs mer
Tetramethylurea, 99%
Produktkod. 11427757
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427757 50 g 50g
11437757 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11427757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16295.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 632-22-4 | C5H12N2O | 116.164 g/mol
Tetrametylurea används som lösningsmedel i färgämnesindustrier, i kondensationsreaktioner och mellanprodukter i ytaktivt ämne. Det används för baskatalyserad isomerisering och alkyleringshydrocyanering på grund av dess låga permittivitet. Den reagerar med oxalylklorid för att framställa tetrametylkloroformamidiniumklorid, som används för omvandling av karboxylsyror och dialkylfosfater till anhydrider respektive pyrofosfater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tetrametylurea används som lösningsmedel i färgämnesindustrier, i kondensationsreaktioner och intermediärer i ytaktiva ämnen. Det används för baskatalyserad isomerisering och alkyleringshydrocyanering på grund av dess låga permittivitet. Den reagerar med oxalylklorid för att framställa tetrametylkloroformamidiniumklorid, som används för omvandling av karboxylsyror och dialkylfosfater till anhydrider respektive pyrofosfater.
Löslighet Blandbar med
vatten.Blandbar med vatten, petroleumeter och vanliga lösningsmedel.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 632-22-4
Molekylformel C5H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 116.164
MDL-nummer MFCD00008319
InChI-nyckel AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylurea, temur, urea, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylurea, tetramethyluree, tmu, urea, 1,1,3,3-tetramethyl, urea, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyluree french, tetramethyl-urea
PubChem CID 12437
ChEBI CHEBI:84278
IUPAC-namn 1,1,3,3-tetrametylurea
LEDER CN(C)C(=O)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylurea
Smältpunkt -1°C
Densitet 0.969
Kokpunkt 176°C to 178°C
Flampunkt 75°C (167°F)
Odör Mild
Linjär formel (CH3)2NCON(CH3)2
Brytningsindex 1.4506
Kvantitet 50 g
Beilstein 773898
Merck Index 14,9230
Löslighetsinformation Miscible with water;Miscible with water,petroleum ether and common solvents.
Formel vikt 116.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetramethylurea
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylurea
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.