Läs mer
Tetramethylurea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetramethylurea |
| CAS | 632-22-4 |
| Molekylformel | C5 H12 N2 O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Urea','N,N,N',N'-tetramethyl- (ACI), N,N,N',N'-Tetramethylurea (ACI), Urea','1,1,3,3-tetramethyl- (6CI), Urea','tetramethyl- (8CI','9CI), NSC 91488, Temur, Tetramethylcarbamide, Tetramethylurea, TMU |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3 |
| LEDER | CN(C)C(=O)N(C)C |
| IUPAC-namn | 1,1,3,3-tetramethylurea |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vikt | 116.095 |