Läs mer
Tetramethyluric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetramethyluric Acid |
| CAS | 2309-49-1 |
| Molekylformel | C9H12N4O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3,7,9-Tetramethyluric Acid, Ba 2750, NSC 8809, Temorine, Temurin, Tetramethyluric Acid, Theacrine, 7,9-Dihydro-1,3,7,9-tetramethyl-1H-purine-2,6,8(3H)-trione |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N4O3/c1-10-5-6(11(2)8(10)15)12(3)9(16)13(4)7(5)14/h1-4H3 |
| LEDER | CN1C(=O)N(C)C2=C(N(C)C(=O)N2C)C1=O |
| IUPAC-namn | 1,3,7,9-tetramethylpurine-2,6,8-trione |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.22 |
| Formel vikt | 224.0909 |