Läs mer
Tetramisolhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30459160
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459160 10 mg
1 options
Produktkod. 30459160 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0703.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramisole hydrochloride
CAS 5086-74-8
Analyt- eller komponentnamn Tetramisole hydrochloride
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C11 H12 N2 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Tetramisole Hydrochloride, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, hydrochloride (1:1), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride (9CI), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (+/-)- (8CI), (+/-)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, (+/-)-Tetramisole hydrochloride, 2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, Anthelvet, Citarin, Concurat, Curaminth, DL-Tetramisole hydrochloride, McN JR 8299, NSC 170985, NSC 215179, Nilverm, Nilverom, R 8299, RP 16535, Ripercol, Tetraamisol hydrochloride, Verminject
InChI formel InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.C1CN2CC(N=C2S1)c3ccccc3
IUPAC-namn 6-fenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 240.75
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 240,0488 g/mol