missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tetramisole hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16470376
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16470376 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16470376 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1194
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Tetramisole hydrochloride is an inhibitor of alkaline phosphatases, is a high purity antiparasitic.

Tetramisole hydrochloride is an inhibitor of alkaline phosphatases, is a high purity antiparasitic.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tetramisole hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 5086-74-8
Färg White
Kvantitet 2 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H13ClN2S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym (±)-Tetramisole hydrochloride DL-Tetramisole hydrochloride R-829
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (415.37 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (41.54 mM; Need ultrasonic)
LEDER [H]Cl.C12=NC(C3=CC=CC=C3)CN1CCS2
Molekylvikt (g/mol) 240.75
Formel vikt 240.75
Procent renhet 99.79%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.