missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tetramisolhydroklorid, TRC

Produktkod. 30179730
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179730 5 g
30180114 50 mg
30180011 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179730 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3056805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5086-74-8
Molekylformel C11 H12 N2 S . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 240.75
Synonym Tetramisole hydrochloride, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, hydrochloride (1:1), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride (9CI), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (±)- (8CI), (±)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, (±)-Tetramisole hydrochloride, 2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, Anthelvet, Citarin, Concurat, Curaminth, DL-Tetramisole hydrochloride, McN JR 8299, NSC 170985, NSC 215179, Nilverm, Nilverom, R 8299, RP 16535, Ripercol, Tetraamisol hydrochloride, Verminject
IUPAC-namn 6-fenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol; hydroklorid
LEDER Cl.C1CN2CC(N=C2S1)c3ccccc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tetramisole hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H
Formel vikt 240.0488
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.