Läs mer
Tetrandrine, MedChemExpress
Produktkod. 16456316
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
250 mg
Unit Size:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
16456316 100 mg 100mg
16479855 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 16456316 Supplier Medchem Express Supplier No. HY13764
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tetrandrine (NSC-77037; d-Tetrandrine) is a bis-benzyl-isoquinoline alkaloid, which inhibits voltage-gated Ca2+ current (ICa) and Ca2+-activated K+ current.
Tetrandrine (NSC-77037
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetrandrine
CAS 518-34-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C38H42N2O6
Kvantitet 100 mg
Synonym NSC-77037 d-Tetrandrine
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (8.03 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER COC1=CC(CCN(C)[C@@]2([H])CC3=CC(O4)=C(OC)C=C3)=C2C(OC5=C(OC)C=C6C([C@]([H])(CC7=CC=C4C=C7)N(C)CC6)=C5)=C1OC
Molekylvikt (g/mol) 622.75
Formel vikt 622.75
Procent renhet 99.49%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death