Läs mer
Tetrandrine, MedChemExpress
Produktkod. 16479855
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16479855 250 mg 250mg
16456316 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16479855 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13764
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Tetrandrine (NSC-77037; d-Tetrandrine) is a bis-benzyl-isoquinoline alkaloid, which inhibits voltage-gated Ca2+ current (ICa) and Ca2+-activated K+ current.
Tetrandrine (NSC-77037
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrandrine
CAS 518-34-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C38H42N2O6
Kvantitet 250 mg
Synonym NSC-77037 d-Tetrandrine
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (8.03 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER COC1=CC(CCN(C)[C@@]2([H])CC3=CC(O4)=C(OC)C=C3)=C2C(OC5=C(OC)C=C6C([C@]([H])(CC7=CC=C4C=C7)N(C)CC6)=C5)=C1OC
Molekylvikt (g/mol) 622.75
Formel vikt 622.75
Procent renhet 99.49%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death