Läs mer
Tetrandrine, Thermo Scientific™
Produktkod. 17750659 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17750659 1 g
1 options
Produktkod. 17750659 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469550010
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrandrine
CAS 518-34-3
Synonym (1β)-6,6',7,12-tetrametoxi-2,2'-dimetylberbaman
Kvantitet 1 g
Löslighet olöslig vattenlösning: löslig i eter; olöslig i petroleumeter
Smältpunkt 221 °C till 225 °C
Frakt skick Inga speciella krav
Produktlinje Livsvetenskap
Molekylformel C38H42N2O6
Fysisk form Pulver
Färg Vitt till gult till beige
Renhet ≥97,5 %