Läs mer
Tetraniliprole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetraniliprole |
| CAS | 1229654-66-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tetraniliprole |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C22 H16 Cl F3 N10 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1-(3-Chloro-2-pyridinyl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-3-[[5-(trifluoromethyl)-2H-tetrazol-2-yl]methyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide, 1-(3-Chloropyridin-2-yl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]-3-[[5-(trifluoromethyl)-2H-tetrazol-2-yl]methyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H16ClF3N10O2/c1-11-6-12(9-27)7-14(19(37)28-2)17(11)30-20(38)16-8-13(10-35-33-21(31-34-35)22(24,25)26)32-36(16)18-15(23)4-3-5-29-18/h3-8H,10H2,1-2H3,(H,28,37)(H,30,38) |
| LEDER | CNC(=O)c1cc(cc(C)c1NC(=O)c2cc(Cn3nnc(n3)C(F)(F)F)nn2c4ncccc4Cl)C#N |
| Visa mer |