Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tetranitro blå tetrazoliumklorid, 97 %
Produktkod. 15453739
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453739 100 mg 100mg
15443739 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453739 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61080.MC
Request Bulk or Custom Format
Redox indikator för enzymer
Redox indikator för enzymer
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1184-43-6
Molekylformel C40H28Cl2N12O10
Molekylvikt (g/mol) 907.64
MDL-nummer MFCD00036338
InChI-nyckel VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L
Synonym TNBT
PubChem CID 129893520
LEDER [Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetranitro blue tetrazolium chloride
Beilstein 3897475
IUPAC-namn 2-{4'-[3,5-bis(4-nitrofenyl)-3H-l,2A5,3,4-tetrazol-2-ylium-2-yl]-3,3'-dimetoxi-[1,1'-bifenyl]-4-yl}-3,5-bis(4-nitrofenyl)-3H-1,2-tyl,3H-1,2-yl)-3H-1,2-yl) diklorid
Formel vikt 999.78
Procent renhet 97%
Färg Gult
Kvantitet 100 mg
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.