Läs mer
Tetraoctyltin 1000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322903
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
30322903 5 ml
1 options
Produktkod. 30322903 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREV17414750DI1000
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraoctyltin
CAS 3590-84-9
Analyt- eller komponentnamn Tetraoctyltin
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C32 H68 Sn
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Tetraoctylstannane, NSC 65527, Tetra-n-octylstannane, Tetra-n-octyltin, Tin, tetraoctyl- (6CI,7CI)
InChI formel InChI=1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
LEDER CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
IUPAC-namn Tetraoctylstannane
Lösningsmedel eller matris Diklorometan
Molekylvikt (g/mol) 571.59
Kvantitet 5 ml
Formel vikt 572,4343 g/mol