Läs mer
Tetraoktyltin (>85 %), TRC
Produktkod. 30005825
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005825 50 mL
30006574 25 mL
17931345 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30005825 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT31045350ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3590-84-9
Molekylformel C32 H68 Sn
Molekylvikt (g/mol) 571.59
Synonym Tin, tetraoctyl- (6CI,7CI), Tetraoctylstannane, NSC 65527, Tetra-n-octylstannane, Tetra-n-octyltin, Tetraoctyltin
IUPAC-namn Tetraoctylstannane
LEDER CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraoctyltin
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 50 mL
InChI formel InChI=1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
Formel vikt 572.4343
Procent renhet >95%