Läs mer
Tetraoctyltin, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 3590-84-9 |
| Densitet | 0.98 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 268°C/13 hPa |
| Molekylformel | [CH3(CH2)7]4Sn |
| MDL-nummer | MFCD00027322 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | Tetraoctyltin, Tetraoctylstannane, Tin tetraoctyl, Tetraoctyltin |
| Molekylvikt (g/mol) | 571.59 |
| Kvalitet | Research |