Läs mer
Tetrapentylammoniumbromid, 99+%
Produktkod. 10441071 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10441071 5 g Glasflaska 5g
10246800 25 g Glasflaska 25g
10116733 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10441071 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 221480050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 866-97-7 | C20H44BrN | 378,48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 866-97-7
Molekylformel C20H44BrN
Molekylvikt (g/mol) 378.48
MDL-nummer MFCD00011856
InChI-nyckel SPALIFXDWQTXKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapentylammonium bromide, tetraamylammonium bromide, tetra-n-amylammonium bromide, 1-pentanaminium, n,n,n-tripentyl-, bromide 1:1, tetrapentylazanium bromide, n,n,n-tripentylpentan-1-aminium bromide, tetraamylammoniumbromide, 1-pentanaminium, n,n,n-tripentyl-, bromide, acmc-209qb0, tetrapentyl ammonium bromide
PubChem CID 70086
LEDER [Br-].CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrapentylammonium bromide
Smältpunkt 100 °C till 102 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [CH3(CH2)4]4NBr
Kvantitet 5 g
Beilstein 04, III, 331
IUPAC-namn tetrapentylazaniumbromid
Formel vikt 378.47
Procent renhet 99+%
Fysisk form Shiny Flakes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrapentylammonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.