Läs mer
Tetrapentylammonium Iodide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 2498-20-6 |
| Smältpunkt | 135°C to 137°C |
| Molekylformel | (C5H11)4NI |
| MDL-nummer | MFCD00041980 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Tetrapentylammonium iodide, Tetrapentylammonium iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.47 |
| Kvalitet | Research |