Läs mer
Tetrafenylboronnatrium, 99,5 %
Produktkod. 10725631 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10725631 100 g Glasflaska 100g
10205430 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10725631 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138521000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tetrafenylboronnatrium, 99,5%, C24H20BNa, CAS-nummer-143-66-8, borat 1-, tetrafenyl-, natrium, dotitkalibor, kalibor, kalignost, kariporu k, natriumtetrafenylborat, natriumtetrafenylborat 1-, natriumtetrafenylborid, natriumtetrafenylbor, natriumtetrafenylboron, tetrafenylbor, 100g | CAS: 143-66-8 | C24H20BNa | 342,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-66-8
Molekylformel C24H20BNa
Molekylvikt (g/mol) 342.22
MDL-nummer MFCD00011494
InChI-nyckel HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride
PubChem CID 2723787
IUPAC-namn natrium;tetrafenylboranuid
LEDER [Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraphenylboron sodium
Namnnotering P.A.
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Färglös
Förlust vid torkning 0,5 % max (105 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,4 % min. (Total bas)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5)4BNa
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 8818
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 50 g/L (20 °C). Andra lösligheter: fritt löslig i aceton, lätt löslig i eter och kloroform, praktiskt taget olöslig i petroleumeter
Formel vikt 342.21
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetraphenylboron sodium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.