Läs mer
Tetraphenylcyclopentadienone, 98%
Produktkod. 11435083
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435083 5 g 5g
11445083 25 g 25g
11455083 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435083 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12756.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 479-33-4 | C29H20O | 384.478 g/mol
Det är en lättgjord byggsten för många organiska och metallorganiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Det är en lätttillverkad
byggsten för många organiska och metallorganiska föreningar.
Löslighet
Löslig i bensen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 479-33-4
Molekylformel C29H20O
Molekylvikt (g/mol) 384.478
MDL-nummer MFCD00001407
InChI-nyckel PLGPSDNOLCVGSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenylcyclopentadienone, tetracyclone, cyclone, tetracyclon, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dienone, 2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenyl, tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopentadienone, cyclone compound, 2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadienone
PubChem CID 68068
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetrafenylcyklopenta-2,4-dien-1-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraphenylcyclopentadienone
Smältpunkt 217°C to 219°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 683115
Löslighetsinformation Soluble in Benzene. Insoluble in water.
Formel vikt 384.48
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.