Läs mer
Tetraphenylcyclopentadienone, 99%
Produktkod. 10096103 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10096103 5 g Glasflaska 5g
10635382 25 g Glasflaska 25g
10234710 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10096103 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138540050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 479-33-4 | C29H20O | 384.47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 479-33-4
Molekylformel C29H20O
Molekylvikt (g/mol) 384.47
MDL-nummer MFCD00001407
InChI-nyckel PLGPSDNOLCVGSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenylcyclopentadienone, tetracyclone, cyclone, tetracyclon, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dienone, 2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenyl, tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopentadienone, cyclone compound, 2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadienone
PubChem CID 68068
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetrafenylcyklopenta-2,4-dien-1-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraphenylcyclopentadienone
Namnnotering 99%
Smältpunkt 217.0°C to 222.0°C
Färg Svart
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Fieser 01,1149; 04,490; 06,577
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 384.47
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Välj ett problem
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.