Läs mer
Tetrafenyletylen, 98 %
Produktkod. 11312715
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312715 5 g 5g
11322715 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312715 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00222.06
 Begränsad artikel
I lager
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
CAS: 632-51-9 | C26H20 | 332,446 g/mol
Tetrafenyletylen används i konstruktion och vid tillverkning av medicinsk utrustning, förpackningar och elektriska apparater. Och det används för att producera andra kemikalier som 1,1,2,2-tetrafenyletan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetrafenyleten används i konstruktion och vid tillverkning av medicinsk utrustning, förpackningar och elektriska apparater. Och det används för att producera andra kemikalier som 1,1,2,2-tetrafenyletan.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 632-51-9
Molekylformel C26H20
Molekylvikt (g/mol) 332.446
MDL-nummer MFCD00004764
InChI-nyckel JLZUZNKTTIRERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenylethylene, tetraphenylethene, 1,1,2,2-tetraphenylethene, ethylene, tetraphenyl, 1,1,2,2-tetraphenylethylene, benzene, 1,1',1,1'-1,2-ethenediylidene tetrakis, tetraphenylethylen, 1,2,2-triphenylvinyl benzene, 1,2,2-tetraphenylethylene, 1,1',1,1'-1,2-ethenediylidene tetrakisbenzene
PubChem CID 69437
IUPAC-namn 1,2,2-trifenyletenylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetraphenylethylene
Smältpunkt 222 °C till 226 °C
Kokpunkt 420 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1913548
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 332.45
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.