Läs mer
Tetraphenylmethane, 96%
Produktkod. 11437726
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437726 25 g 25g
11417726 1 g 1g
11427726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14706.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 630-76-2 | C25H20 | 320.435 g/mol
Tetrafenylmetan används för att framställa en tetrapyridontekton, som bildar ett diamondoid nätverk med stora inre kammare. Det används också vid framställning av 1-{4-[tris-(4-acetyl-fenyl)-metyl]-fenyl}-etanon genom Friedel-Crafts acyleringsreaktion med acetylklorid med användning av aluminiumklorid som katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetrafenylmetan används för att framställa en tetrapyridontekton, som bildar ett diamantformigt nätverk med stora inre kammare. Det används också vid framställning av 1-{4-[tris-(4-acetyl-fenyl)-metyl]-fenyl}-etanon genom Friedel-Crafts acyleringsreaktion med acetylklorid med användning av aluminiumklorid som katalysator.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 630-76-2
Molekylformel C25H20
Molekylvikt (g/mol) 320.435
MDL-nummer MFCD00014428
InChI-nyckel PEQHIRFAKIASBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenylmethane, methane, tetraphenyl, tetraphenyl methane, benzene, 1,1',1,1'-methanetetrayltetrakis, triphenylmethyl benzene, benzene, 1,1',1,1'-methanethetrayltetrakis, acmc-20ajiz, pubchem10677
PubChem CID 12424
IUPAC-namn tritylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraphenylmethane
Smältpunkt 280°C to 285°C
Kokpunkt 431°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1913557
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 320.44
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.